Läs mer
(S)-(+)-3-Aminopiperidine dihydrochloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11312809
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11312809 1 g 1g
15457715 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312809 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27700.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 334618-07-4
Molekylformel C5H14Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 173.08
MDL-nummer MFCD03427036
InChI-nyckel GGPNYXIOFZLNKW-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-3-aminopiperidine dihydrochloride, s-piperidin-3-amine dihydrochloride, s-+-3-aminopiperidine dihydrochloride, s-3-aminopiperidine 2hcl, 3s-piperidin-3-amine dihydrochloride, s-+-3-aminopiperidine 2hcl, 3-piperidinamine, dihydrochloride, 3s, 3s-3-piperidinamine dihydrochloride, 3s-3-aminopiperidine dihydrochloride, s-piperidin-3-ylamine dihydrochloride
PubChem CID 16218278
IUPAC-namn (3S)-piperidin-3-amin;dihydroklorid
LEDER Cl.Cl.NC1CCCNC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-3-Aminopiperidine dihydrochloride
Smältpunkt ∽210°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Känslighet Hygroscopic
Optisk rotation +1.6° (c=1 in Water)
Formel vikt 173.08
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.