Läs mer
(S)-(-)-3-Aminopyrrolidine, 99%, ee 99%
Produktkod. 11398856
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11398856 1 g 1g
11308866 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398856 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19500.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 128345-57-3 | C4H10N2 | 86.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 128345-57-3
Molekylformel C4H10N2
Molekylvikt (g/mol) 86.14
MDL-nummer MFCD00143193
InChI-nyckel NGXSWUFDCSEIOO-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-3-aminopyrrolidine, s-pyrrolidin-3-amine, 3s---3-aminopyrrolidine, 3s-pyrrolidin-3-amine, s---3-aminopyrrolidine, 3-pyrrolidinamine, 3s, 3s-3-aminopyrrolidine, pubchem5729, s-3-pyrrolidinamine, s-3 aminopyrrolidine
PubChem CID 1519351
LEDER NC1CCNC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-3-Aminopyrrolidine
Kokpunkt 159°C to 160°C
Flampunkt 68°C (154°F)
Anteckningar om analysprocent ee 99 %
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 4290648
Optisk rotation −20° (Neat)
IUPAC-namn pyrrolidin-3-amin
Formel vikt 86.14
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.