Learn More
Alfa Aesar™ (S)-(+)-3-Aminopyrrolidine dihydrochloride, 98%
Product Code. 11318685
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11318685 250 mg 250mg
11308685 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11318685 Supplier Alfa Aesar™ Supplier No. L12222.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 116183-83-6
Molecular Formula C4H12Cl2N2
Molecular Weight (g/mol) 159.05
MDL Number MFCD00070605
InChI Key NJPNCMOUEXEGBL-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-+-3-aminopyrrolidine dihydrochloride, s-pyrrolidin-3-amine dihydrochloride, 3s-+-3-aminopyrrolidine dihydrochloride, 3s-pyrrolidin-3-amine dihydrochloride, s-3-aminopyrrolidine 2hcl, s-3-aminopyrrolidine dihydrochloride, s-+-3-aminopyrrolidine 2hcl, 3-pyrrolidinamine, dihydrochloride, 3s, pubchem11156, s-+-3-aminopyrrolidinedihydrochloride
PubChem CID 13500644
IUPAC Name (3S)-pyrrolidin-3-amine;dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.NC1CCNC1
Specifications
Melting Point ∽283°C (decomposition)
Quantity 250 mg
Beilstein 4870016
Sensitivity Hygroscopic
Optical Rotation +1.2° (c=10 in Water)
Formula Weight 159.06
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material (S)-(+)-3-Aminopyrrolidine dihydrochloride
Product Title
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.