Läs mer
(S)-3-aminotetrahydrofuranhydroklorid, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15585936 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15585936 5 g 5g
15575936 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15585936 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 456930050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 204512-95-8
Molekylformel C4H9NO·ClH
Molekylvikt (g/mol) 123.58
InChI-nyckel MHOVLDXJDIEEMJ-WCCKRBBISA-N
Synonym s-tetrahydrofuran-3-amine hydrochloride, s-3-aminotetrahydrofuran hydrochloride, 3s-oxolan-3-amine hydrochloride, s-3-aminotetrahydrofuran hcl, s-tetrahydrofuran-3-amine hcl, s-tetrahydro-furan-3-ylamine hydrochloride, 3-furanamine, tetrahydro-, hydrochloride, 3s, s-3-aminotetrahydrofuranhydrochloride, pubchem15126, ksc916a5t
PubChem CID 18664284
IUPAC-namn (3S)-oxolan-3-amin;hydroklorid
LEDER C1COCC1N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-3-Aminotetrahydrofuran hydrochloride
Smältpunkt 140,0 °C till 145,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94,0 till max. 106 % min. (argentometri)
Kvantitet 5 g
Specifik rotation -7.4
Formel vikt 123.58
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-3-Aminotetrahydrofuran hydrochloride, 95%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.