Läs mer
(S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran p-toluensulfonatsalt, 97 %
Produktkod. 10775072 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10775072 5 g Glasflaska 5g
10547410 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10775072 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 435830050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 104530-79-2 | C4H9NO | 87,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104530-79-2
Molekylformel C4H9NO
Molekylvikt (g/mol) 87.12
MDL-nummer MFCD08234425,MFCD07778394
InChI-nyckel MIPHRQMEIYLZFZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-3-aminotetrahydrofuran, s-tetrahydrofuran-3-amine, 3s-oxolan-3-amine, 3-furanamine,tetrahydro-, 3s, s-tetrahydro-furan-3-ylamine, tetrahydrofuran-3beta-amine, s-3-amino-tetrahydrofuran, 5-tetrahydrofuran-3-amine, 3s-tetrahydro-3-furanamine, 3s-tetrahydrofuran-3-amine
PubChem CID 14243168
IUPAC-namn oxolan-3-amin
LEDER NC1CCOC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran p-toluenesulfonate salt
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 137,9 °C till 142,8 °C
Färg Vitt till brunt
Elementaranalys 48,9 till 53,0 % C 5,2 till 5,6 % N
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Specifik rotation -4
Formel vikt 259.32
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver eller flingor
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran p-toluenesulfonate salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.