missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-(-)-3-(Benzoylthio)-2-methylpropanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(-)-3-(Benzoylthio)-2-methylpropanoic Acid |
| CAS | 72679-02-8 |
| Molekylformel | C11H12O3S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (2S)-3-(Benzoylthio)-2-methylpropanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O3S/c1-8(10(12)13)7-15-11(14)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,12,13)/t8-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H](CSC(=O)c1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-3-benzoylsulfanyl-2-methylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.28 |
| Formel vikt | 224.0507 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?