missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(S)-3-Benzyloxycarbonylamino-2-(Boc-amino)propionic acid dicyclohexylammonium salt, 98%, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. 15495515
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15495515 1 g 1g
15405525 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15495515 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61558.03

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 65710-58-9
Molekylformel C28H45N3O6
Molekylvikt (g/mol) 519.68
MDL-nummer MFCD00236880
InChI-nyckel RPWGTQRQPVPFKR-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-dap z-oh dcha, dicyclohexylamine s-3-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoate, boc-dap z-oh.dcha, boc-dap z-oh dicyclohexylammonium salt, pubchem23819, boc-dap z-oh?cha, boc-3-z-amino-l-alanine dicyclohexylammonium salt, boc-dap z-oh dicyclohexylammonium salt hplc, n, a-boc-n, a-z-l-2,3-diaminopropionic acid dicyclohexylammonium salt
PubChem CID 2755949
IUPAC-namn N-cyklohexylcyklohexanamin; (2S)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-(fenylmethoxycarbonylamino)propansyra
LEDER C1CCC(CC1)NC1CCCCC1.CC(C)(C)OC(=O)NC(CNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (S)-3-Benzyloxycarbonylamino-2-(Boc-amino)propionic acid dicyclohexylammonium salt
Beilstein 4100906
Kvantitet 1 g
Formel vikt 385.54
Procent renhet 98%
Fysisk form Solid

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.