Läs mer
(S)-3-Benzyloxycarbonylamino-2-(Boc-amino)propionic acid dicyclohexylammonium salt, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15405525
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15405525 5 g 5g
15495515 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15405525 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61558.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65710-58-9
Molekylformel C28H45N3O6
Molekylvikt (g/mol) 519.68
MDL-nummer MFCD00236880
InChI-nyckel RPWGTQRQPVPFKR-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-dap z-oh dcha, dicyclohexylamine s-3-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoate, boc-dap z-oh.dcha, boc-dap z-oh dicyclohexylammonium salt, pubchem23819, boc-dap z-oh?cha, boc-3-z-amino-l-alanine dicyclohexylammonium salt, boc-dap z-oh dicyclohexylammonium salt hplc, n, a-boc-n, a-z-l-2,3-diaminopropionic acid dicyclohexylammonium salt
PubChem CID 2755949
IUPAC-namn N-cyklohexylcyklohexanamin; (2S)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-3-(fenylmetoxikarbonylamino)propansyra
LEDER C1CCC(CC1)NC1CCCCC1.CC(C)(C)OC(=O)NC(CNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-3-Benzyloxycarbonylamino-2-(Boc-amino)propionic acid dicyclohexylammonium salt
Beilstein 4100906
Kvantitet 5 g
Formel vikt 385.54
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.