Läs mer
(S)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde |
| CAS | 102308-32-7 |
| Molekylformel | C11H19NO4 |
| MDL-nummer | MFCD00209557 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | O=C(N1C(C)(C)OC[C@H]1C=O)OC(C)(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.27 |
| Procent renhet | 95% |