Läs mer
(S)-3-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)propionsyra, 95 %
Produktkod. 15429485
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15429485 1 g 1g
15449485 250 mg 250mg
15439485 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15429485 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51987.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 162558-25-0 | C23H26N2O6 | 426,469 g/mol
Som lysinrest används ofta dess 3-aminogrupp för att bära en taggdel såsom ett fluorescerande färgämne, en quencher eller biotin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Som lysinrester används ofta dess 3-aminogrupp för att bära en taggdel
såsom ett fluorescerande färgämne, en quencher eller biotin.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från värme och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvara den kallt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 162558-25-0
Molekylformel C23H26N2O6
Molekylvikt (g/mol) 426.469
MDL-nummer MFCD00235896
InChI-nyckel PKAUMAVONPSDRW-IBGZPJMESA-N
Synonym fmoc-dap boc-oh, n-fmoc-n'-boc-l-2,3-diaminopropionic acid, fmoc-dpr boc-oh, fmoc-l-2,3-diaminopropionic acid boc, fmoc-alpha,beta-diaminopropionic acid boc-oh, 2s-3-tert-butoxycarbonyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, fmoc-l-dap boc, fmoc-dap boc, fmoc-l-dpa boc-oh, ambotzfaa1367
PubChem CID 2756103
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-3-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]propansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-3-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)propionic acid
Kvantitet 1 g
Beilstein 7057792
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 426.47
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.