Läs mer
(S)-3-(Boc-amino)-3-fenylpropionsyra, 95 %
Produktkod. 15448597
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15448597 5 g 5g
15458597 250 mg 250mg
15438597 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15448597 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52072.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
CAS: 103365-47-5 | C14H19NO4 | 265,309 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103365-47-5
Molekylformel C14H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 265.309
MDL-nummer MFCD01860892
InChI-nyckel JTNQFJPZRTURSI-NSHDSACASA-N
Synonym boc-s-3-amino-3-phenylpropionic acid, s-3-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, s-3-n-boc-amino-beta-phenylalanine, s-n-boc-3-amino-3-phenylpropanoic acid, boc-d-beta-phe-oh, boc-d-beta-phenylalanine, s-boc-beta3-phenylalanine, boc-s-phenylalanine, 3s-3-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, s-3-boc-amino-3-phenylpropionic acid
PubChem CID 2734490
IUPAC-namn (3S)-3-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-3-fenylpropansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid
Kvantitet 5 g
Beilstein 4695945
Formel vikt 265.31
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.