Läs mer
(S)-3-Boc-amino-4-phenyl-1-butene, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (S)-3-Boc-amino-4-phenyl-1-butene |
| CAS | 107202-43-7 |
| Molekylformel | C15 H21 N O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO2/c1-5-13(11-12-9-7-6-8-10-12)16-14(17)18-15(2,3)4/h5-10,13H,1,11H2,2-4H3,(H,16,17)/t13-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C=C |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-[(2S)-1-phenylbut-3-en-2-yl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 247.33 |
| Formel vikt | 247.1572 |