Läs mer
(S)-3-(Boc-amino)-4-phenylbutyric acid, 95%
Produktkod. 15408727
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15408727 250 mg 250mg
15498717 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15408727 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52174.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51871-62-6 | C15H21NO4 | 279.34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51871-62-6
Molekylformel C15H21NO4
Molekylvikt (g/mol) 279.34
MDL-nummer MFCD01076271
InChI-nyckel ACKWQHCPHJQANL-LBPRGKRZSA-N
Synonym s-3-boc-amino-4-phenylbutyric acid, boc-l-beta-homophenylalanine, boc-beta-hophe-oh, 3s-3-tert-butoxycarbonyl amino-4-phenylbutanoic acid, s-3-tert-butoxycarbonyl amino-4-phenylbutanoic acid, 3r-3-tert-butoxy carbonyl amino-4-phenylbutanoic acid, boc-hophe-oh, pubchem12107, tmba023, 3s-n-boc-3-benzyl-beta-alanine
PubChem CID 2761538
IUPAC-namn (3S)-3-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-4-fenylbutansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-3-(Boc-amino)-4-phenylbutyric acid
Smältpunkt 101°C to 107°C
Beilstein 3060457
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 279.34
Optisk rotation −19.0° (c=1 in Dichloromethane)
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.