Learn More
(S)-3-(Boc-amino)-5-methylhexanoic acid, 95%
Product Code. 15488717
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
15488717 250 mg 250mg
15478717 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15488717 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H52173.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 132549-43-0 | C12H23NO4 | 245.32 g/mol
(S)-3-(Boc-amino)-5-metylhexansyra används som byggstenar för syntes av karbapeptider och byggstenar förβ -peptider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-3-(Boc-amino)-5-metylhexansyra används som byggstenar för syntes av″ carba-peptider″ och byggsten förβ -peptider.
Löslighet Mycket svagt löslig (1,1 g
/L vid 25 C).°
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 132549-43-0
Molekylformel C12H23NO4
Molekylvikt (g/mol) 245.32
MDL-nummer MFCD02101665
InChI-nyckel XRVAMBSTOWHUMM-VIFPVBQESA-N
Synonym boc-l-beta-homoleucine, s-3-tert-butoxycarbonyl amino-5-methylhexanoic acid, boc-beta-homoleu-oh, boc-l-beta-hleu-oh, hexanoic acid, 3-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-5-methyl-, 3s, 3s-3-tert-butoxycarbonyl amino-5-methylhexanoic acid, ambotzbaa6190, boc-leu-c*ch2 oh, pubchem12105, rarechem em wb 0131
PubChem CID 2761526
IUPAC-namn (3S)-5-metyl-3-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]hexansyra
LEDER CC(C)C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
Specifications
Kemiskt namn eller material (S)-3-(Boc-amino)-5-methylhexanoic acid
Smältpunkt 53°C to 55°C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 4251252
Löslighetsinformation Very slightly soluble (1.1g/L at 25°C).
Formel vikt 245.32
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.