Läs mer
(S)-3-(Boc-amino)adipic acid 6-benzyl ester, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15498747
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15498747 1 g 1g
15419645 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15498747 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52187.03
Request Bulk or Custom Format
Utgångsmaterial för peptidsyntes, peptidomimetisk och medicinsk kemi, skyddade aminosyror, kopplingsreagens, linkers och hartser, naturliga och ovanliga aminosyror och byggstenar som används i peptidsyntes, peptidomimetik och medicinsk kemi. Reagenser för PEGylering, biovetenskaplig forskning och biokatalys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Utgångsmaterial för peptidsyntes, peptidomimetisk och medicinsk kemi, skyddade aminosyror, kopplingsreagens, linkers och hartser, naturliga och ovanliga aminosyror och byggstenar som används i peptidsyntes, peptidomimetik och medicinsk kemi. Reagenser för PEGylering, biovetenskaplig forskning och biokatalys.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 218943-30-7
Molekylformel C18H25NO6
Molekylvikt (g/mol) 351.40
MDL-nummer MFCD01862936
InChI-nyckel JABNOCWCLLYHKE-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-beta-hoglu obzl-oh, boc-l-beta-homoglutamic acid 6-benzyl ester, boc-beta-homoglu obzl-oh, s-6-benzyloxy-3-tert-butoxycarbonyl amino-6-oxohexanoic acid, 3s-6-benzyloxy-3-tert-butoxycarbonyl amino-6-oxohexanoic acid, boc-l-beta-homoglutamic acid obzl, ambotzbaa6170, boc-?-hoglu obzl-oh, fmoc-l-beta-homo-glu obzl-oh
PubChem CID 2761517
IUPAC-namn (3S)-3-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-6-oxo-6-fenylmetoxihexansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC(=O)OCC1=CC=CC=C1)CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-3-(Boc-amino)adipic acid 6-benzyl ester
Beilstein 8079168
Kvantitet 1 g
Formel vikt 351.4
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.