Läs mer
(S)-3-(Boc-amino)piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15403577
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15403577 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15403577 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26957.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 216854-23-8 | C10H20N2O2 | 200.282 g/mol
(S)-3-(Boc-amino)piperidin, används som en mellanprodukt för pigment. Det används också som viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det är också en användbar mellanprodukt för syntesen av en mängd olika kirala aminopiperidinylkinoloner som potenta antibakteriella medel mot resistenta patogener; och alkynylpyrimidinamidderivat som oralt tillgängliga hämmare av Tie-2-kinas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-3-(Boc-amino)piperidin, används som en mellanprodukt för pigment. Det används också som viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det är också ett användbart mellanmedium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-3-(Boc-amino)piperidine
Smältpunkt 122°C to 127°C
CAS 216854-23-8
Molekylformel C10H20N2O2
MDL-nummer MFCD03093383
Synonym s-3-boc-aminopiperidine, s-3-n-boc-aminopiperidine, s-tert-butyl piperidin-3-ylcarbamate, s-3-boc-amino piperidine, tert-butyl n-3s-piperidin-3-yl carbamate, s-3-tert-butoxycarbonylamino piperidine, tert-butyl s-piperidin-3-ylcarbamate, s-3-n-boc-amino piperidine, s---3-tert-butoxycarbonylaminopiperidine, 3s-3-aminopiperidine, 3-boc protected
Löslighetsinformation Freely soluble in ethanol.
InChI-nyckel WUOQXNWMYLFAHT-QMMMGPOBSA-N
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCNC1
IUPAC-namn tert-butyl-N-[(3S)-piperidin-3-yl]karbamat
Molekylvikt (g/mol) 200.282
Kvantitet 1 g
PubChem CID 1514171
Formel vikt 200.28
Optisk rotation −15.0° (c=1 in MeOH)
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.