Läs mer
(S)-(-)-3-(Boc-amino)pyrrolidin, 98 %
Produktkod. 15418187
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15418187 25 g 25g
15408187 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15418187 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51729.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 122536-76-9 | C9H18N2O2 | 186,255 g/mol
(S)-(-)-3-(Boc-amino)pyrrolidin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-(-)-3-(Boc-amino)pyrrolidin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel och koldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122536-76-9
Molekylformel C9H18N2O2
Molekylvikt (g/mol) 186.255
MDL-nummer MFCD00143194
InChI-nyckel DQQJBEAXSOOCPG-ZETCQYMHSA-N
Synonym s-3-boc-amino pyrrolidine, s-tert-butyl pyrrolidin-3-ylcarbamate, s---3-boc-amino pyrrolidine, s-3-n-boc-aminopyrrolidine, tert-butyl n-3s-pyrrolidin-3-yl carbamate, s-+-3-boc-amino pyrrolidine, 3s---3-tert-butoxycarbonylamino pyrrolidine, tert-butyl s-pyrrolidin-3-ylcarbamate, s-3bocap, 3s---3-boc-amino pyrrolidine
PubChem CID 1514396
IUPAC-namn tert-butyl-N-[(3S)-pyrrolidin-3-yl]karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1CCNC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine
Smältpunkt 50 °C till 54 °C
UN-nummer UN3259
Beilstein 5377813
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Kvantitet 25 g
Formel vikt 186.25
Optisk rotation −23° (c=1 i metanol)
Känslighet Luftkänslig
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.