Läs mer
(S)-3-(Boc-amino)pyrrolidin, TRC
Produktkod. 30340120
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30340120 100 mg
1 options
Produktkod. 30340120 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB621230100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-3-(Boc-amino)pyrrolidine
CAS 122536-76-9
Molekylformel C9H18N2O2
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-4-5-10-6-7/h7,10H,4-6H2,1-3H3,(H,11,12)/t7-/m0/s1
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCNC1
IUPAC-namn tert-butyl N-[(3S)-pyrrolidin-3-yl]karbamat
Molekylvikt (g/mol) 186.25
Formel vikt 186.1368