Läs mer
(S)-3-(Boc-amino)pyrrolidin, TRC
Produktkod. 30344601
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30344601 10 mg
1 options
Produktkod. 30344601 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB62123010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material (S)-3-(Boc-amino)pyrrolidine
CAS 122536-76-9
Molekylformel C9H18N2O2
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-4-5-10-6-7/h7,10H,4-6H2,1-3H3,(H,11,12)/t7-/m0/s1
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCNC1
IUPAC-namn tert-butyl N-[(3S)-pyrrolidin-3-yl]karbamat
Molekylvikt (g/mol) 186.25
Formel vikt 186.1368
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.