Läs mer
(S)-3-Boc-tiazolidin-2-karboxylsyra, 97 %
Produktkod. 15419547
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15419547 5 g 5g
15429547 250 mg 250mg
15409547 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15419547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52793.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 891192-95-3 | C9H15NO4S | 233,282 g/mol
(S)-3-Boc-tiazolidin-2-karboxylsyra används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-3-Boc-tiazolidin-2-karboxylsyra används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 891192-95-3
Molekylformel C9H15NO4S
Molekylvikt (g/mol) 233.282
MDL-nummer MFCD02682342
InChI-nyckel HYAXPNDMEODKHI-LURJTMIESA-N
Synonym s-3-boc-2-thiazolidinecarboxylic acid, s-3-tert-butoxycarbonyl thiazolidine-2-carboxylic acid, 2s-3-tert-butoxycarbonyl-1,3-thiazolidine-2-carboxylic acid, 2,3-thiazolidinedicarboxylic acid, 3-1,1-dimethylethyl ester, 2s, s-3-boc-thiazolidine-2-carboxylic acid, n-boc s thiazolidine-2-carboxylic acid, n-boc-s-thiazolidine-2-carboxylic acid, s-thiazolidine-2,3-dicarboxylic acid 3-tert-butyl ester, 2s-3-tert-butoxy carbonyl-1,3-thiazolidine-2-carboxylic acid, 2s-2,3-thiazolidinedicarboxylic acid, 3-1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 14775612
IUPAC-namn (2S)-3-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]-1,3-tiazolidin-2-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCSC1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-3-Boc-thiazolidine-2-carboxylic acid
Smältpunkt 90 °C till 93 °C
Kvantitet 5 g
Optisk rotation −47° (c=5 i metanol)
Formel vikt 233.28
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.