Läs mer
(S)-3-brom-alfa-metylbensylalkohol, 95 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10432303 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
:
1 g; Glasflaska
Produktkod.
10432303 1 g; Glasflaska
1 options
Produktkod. 10432303 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 376500010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 134615-22-8 | C8H9BrO | 201.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-3-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
CAS 134615-22-8
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Enantiomert överskott 97.5% min. (GC)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H9BrO
Linjär formel CH3CH(OH)C6H4Br
MDL-nummer MFCD06201859
Kvantitet 1 g
Synonym s-1-3-bromophenyl ethanol, 1s-1-3-bromophenyl ethan-1-ol, 1s-1-3-bromophenyl ethanol, s-3-bromo-??-methylbenzyl alcohol, s---1-3-chlorophenyl ethanol
InChI-nyckel ULMJQMDYAOJNCC-LURJTMIESA-N
LEDER CC(C1=CC(=CC=C1)Br)O
IUPAC-namn (IS)-1-(3-bromfenyl)etanol
Molekylvikt (g/mol) 201.06
PubChem CID 6951261
Formel vikt 201.06
Procent renhet 95%,98% ee
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-3-Bromo-a-methylbenzyl alcohol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.