Läs mer
(S)-(-)-3-Butyn-2-ol, 99%
Produktkod. 11309196
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11309196 1 g 1g
11329196 250 mg 250mg
11319196 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11309196 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20345.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2914-69-4 | C4H6O | 70.091 g/mol
(S)-(-)-3-Butyn-2-ol används för att framställa (S)-(-)-2-tert-butyldimetylsiloxibut-3-yn. Den finner tillämpning i ruteniumkatalyserad polymerisation för att få spiralformade polyacetylener.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-(-)-3-Butyn-2-ol används för att framställa (S)-(-)-2-tert-butyldimetylsiloxibut-3-yn. Den finner tillämpning i ruteniumkatalyserad polymerisation för att få spiralformade polyacetylener.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2914-69-4
Molekylformel C4H6O
Molekylvikt (g/mol) 70.091
MDL-nummer MFCD00190166
InChI-nyckel GKPOMITUDGXOSB-BYPYZUCNSA-N
Synonym s---3-butyn-2-ol, s-3-butyn-2-ol, 2s-but-3-yn-2-ol, s-but-3-yn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2s, s---1-butyn-3-ol, 2s-3-butyn-2-ol, 3r-+-3-hydroxybut-1-yne, s---3-butyn-2-ol, purum gc
PubChem CID 6995470
IUPAC-namn (2S)-but-3-yn-2-ol
LEDER CC(C#C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-3-Butyn-2-ol
Densitet 0.891
Kokpunkt 108°C to 109°C
Flampunkt 28°C (82°F)
Brytningsindex 1.426
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2929
Beilstein 4652597
Löslighetsinformation Miscible with water.
Optisk rotation −47° (Neat)
Formel vikt 70.09
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.