missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(S)-3-Chloro-1,2-propanediol, TRC

Produktkod. 30350328
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30350328 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30350328 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC58558510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (S)-3-Chloro-1,2-propanediol
CAS 60827-45-4
Molekylformel C3H7ClO2
Kvantitet 10 g
Synonym (2S)-3-Chloro-1,2-propanediol, (+)-3-Chloro-1,2-propanediol, (S)-(+)-3-Chloro-1,2-propanediol, (S)-3-Chloro-1,2-propanediol, (S)-Monochlorohydrin, (S)-alpha-Chlorohydrin, S-(+)-alpha-Chlorohydrin
InChI formel InChI=1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2/t3-/m1/s1
LEDER OC[C@H](O)CCl
IUPAC-namn (2S)-3-chloropropane-1,2-diol
Molekylvikt (g/mol) 110.54
Formel vikt 110.0135
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.