missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-3-Chloro-1,2-propanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-3-Chloro-1,2-propanediol |
| CAS | 60827-45-4 |
| Molekylformel | C3H7ClO2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | (2S)-3-Chloro-1,2-propanediol, (+)-3-Chloro-1,2-propanediol, (S)-(+)-3-Chloro-1,2-propanediol, (S)-3-Chloro-1,2-propanediol, (S)-Monochlorohydrin, (S)-alpha-Chlorohydrin, S-(+)-alpha-Chlorohydrin |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2/t3-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H](O)CCl |
| IUPAC-namn | (2S)-3-chloropropane-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 110.54 |
| Formel vikt | 110.0135 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?