Läs mer
(S)-3-Chloro-1-phenyl-1-[2-methyl-phenoxyl]propane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-3-Chloro-1-phenyl-1-[2-methyl-phenoxyl]propane |
| CAS | 114446-50-3 |
| Molekylformel | C16 H17 Cl O |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17ClO/c1-13-7-5-6-10-15(13)18-16(11-12-17)14-8-3-2-4-9-14/h2-10,16H,11-12H2,1H3/t16-/m0/s1 |
| LEDER | Cc1ccccc1O[C@@H](CCCl)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1-[(1S)-3-chloro-1-phenylpropoxy]-2-methylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.76 |
| Formel vikt | 260.0968 |