Läs mer
(S)-(-)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol (>90%), TRC
Produktkod. 30352976
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30352976 1 g
1 options
Produktkod. 30352976 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3795951G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol
CAS 100306-34-1
Molekylformel C9 H11 Cl O
Kvantitet 1 g
Synonym (alphaS)-alpha-(2-Chloroethyl)benzenemethanol, alpha-(2-Chloroethyl)benzenemethanol
InChI formel InChI=1S/C9H11ClO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7H2/t9-/m0/s1
LEDER [C@@H](CCCl)(O)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn (1S)-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 170.64
Formel vikt 170.0498