Läs mer
(S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11936641 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11936641 1 g Glasflaska 1g
11946641 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11936641 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 426450010
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 132883-44-4
Molekylformel C6H14N2
Molekylvikt (g/mol) 114.19
InChI-nyckel AVAWMINJNRAQFS-LURJTMIESA-N
Synonym 3s---3-dimethylamino pyrrolidine, s-3-dimethylaminopyrrolidine, s---3-dimethylamino pyrrolidine, s-n,n-dimethylpyrrolidin-3-amine, 3s-n,n-dimethylpyrrolidin-3-amine, s-3-dimethylamino pyrrolidine, 3s-n,n-dimethyl-3-pyrrolidinamine, 3s-3-dimethylaminopyrrolidine, 3-pyrrolidinamine, n,n-dimethyl-, 3s, s-dimethyl-pyrrolidin-3-yl-amine
PubChem CID 7019156
IUPAC-namn (3S)-N,N-dimetylpyrrolidin-3-amin
LEDER CN(C)C1CCNC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Densitet 0.8990g/mL, 0.899
Kokpunkt 164.0°C
Flampunkt 51°C
Analysprocentintervall 96% (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 114.19
Procent renhet 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.