Läs mer
(S)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride, 97%
Produktkod. 11936741 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11936741 5 g 5g
11926741 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11936741 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 442740050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 136725-53-6 | C4H8FN·ClH | 125.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 136725-53-6
Molekylformel C4H8FN·ClH
Molekylvikt (g/mol) 125.57
InChI-nyckel LENYOXXELREKGZ-WCCKRBBISA-N
Synonym s-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, s-+-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, 3s-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, 3s-+-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, s-3-fluoro-pyrrolidine hcl, s ;-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, 3s-3-fluoropyrrolidine, chloride, s-3-fluoropyrrolidine hcl
PubChem CID 16217739
IUPAC-namn (3S)-3-fluoropyrrolidine;hydrochloride
LEDER C1CNCC1F.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 180°C to 182°C
Färg Brown to White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Kvantitet 5 g
Specifik rotation 6.15
Formel vikt 125.57
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.