Läs mer
(S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one, Mikromol™
Produktkod. 17982696
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17982696 25 mg
1 options
Produktkod. 17982696 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1219.040025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one
CAS 130676-64-1
Analyt- eller komponentnamn (S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C22 H40 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one (9CI)
InChI formel InChI=1S/C22H40O2/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-15-17-21-19-18-20(22(23)24-21)16-14-8-6-4-2/h18,21H,3-17,19H2,1-2H3/t21-/m0/s1
LEDER CCCCCCCCCCC[C@H]1CC=C(CCCCCC)C(=O)O1
IUPAC-namn (2S)-5-hexyl-2-undecyl-2,3-dihydropyran-6-one
Molekylvikt (g/mol) 336.55
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 336,3028 g/mol