Läs mer
(S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one, TRC
Produktkod. 30390400
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30390400 50 mg
30392004 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30390400 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH29580050MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 130676-64-1
Molekylformel C22 H40 O2
Molekylvikt (g/mol) 336.55
Synonym (S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one (9CI)
IUPAC-namn (2S)-5-hexyl-2-undecyl-2,3-dihydropyran-6-one
LEDER CCCCCCCCCCC[C@H]1CC=C(CCCCCC)C(=O)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C22H40O2/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-15-17-21-19-18-20(22(23)24-21)16-14-8-6-4-2/h18,21H,3-17,19H2,1-2H3/t21-/m0/s1
Formel vikt 336.3028