Läs mer
(S)-3-Hydroxy-2-methylpropanoic Acid-d3 sodium salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-3-Hydroxy-2-methylpropanoic Acid-d3 sodium salt |
| CAS | 2514847-30-2 |
| Molekylformel | C4H4D3NaO3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O3.Na/c1-3(2-5)4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m0./s1/i1D3; |
| LEDER | O=C(O[Na])[C@@H](C([2H])([2H])[2H])CO |
| IUPAC-namn | sodium (S)-2-(hydroxymethyl)propanoate-3,3,3-d3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.1 |
| Formel vikt | 129.05 |