Läs mer
(S)-3-hydroxy-3-fenylpropansyra, 99 %
Produktkod. 10625501 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10625501 1 g Glasflaska 1g
10561714 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10625501 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 412120010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 36567-72-3 | C9H10O3 | 166,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36567-72-3
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD00145262
InChI-nyckel AYOLELPCNDVZKZ-QMMMGPOBSA-N
Synonym s-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, 3s-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, s-3-hydroxy-3-phenylpropionic acid, ?-3-phenylhydracrylic acid, s---3-hydroxy-3-phenylpropionic acid, benzenepropanoic acid,, a-hydroxy-,, as, s---3-hydroxy-3-phenylpropionic acid, 98+%, unii-s2w4lws09c component, s-3-hydroxy-3-phenylpropionic acid sum of enantiomers, gc
PubChem CID 2735057
ChEBI CHEBI:51058
IUPAC-namn (3S)-3-hydroxi-3-fenylpropansyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(CC(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-3-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 116.0°C to 119.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Specifikt rotationsförhållande −22.50° (20°C c=4,CH3OH)
Specifik rotation − 22.50
Formel vikt 166.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Needle-like Crystals
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.