Läs mer
(S)-3-Hydroxy Myristic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-3-Hydroxymyristic Acid |
| CAS | 35683-15-9 |
| Molekylformel | C14 H28 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H28O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13(15)12-14(16)17/h13,15H,2-12H2,1H3,(H,16,17)/t13-/m0/s1 |
| LEDER | CCCCCCCCCCC[C@H](O)CC(=O)O |
| IUPAC-namn | (3S)-3-hydroxytetradecanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.37 |
| Formel vikt | 244.2038 |