missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(S)-3’-Hydroxy-N-methylcoclaurine Hydrochloride (~75% ee), TRC

Produktkod. 30133573
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 mg
1 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30133573 10 mg -
30004932 0.5 mg 0.5mg
30008478 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30133573 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94649510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 138644-99-2
Molekylformel C18H22ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 351.8
Synonym (S)-4-[(1,2,3,4-Tetrahydro-7-hydroxy-6-methoxy-2-methyl-1-isoquinolinyl)methyl]-1,2-benzenediol Hydrochloride
IUPAC-namn (S)-4-((7-hydroxy-6-methoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-yl)methyl)benzene-1,2-diol hydrochloride
LEDER OC1=CC=C(C[C@@H]2N(C)CCC3=C2C=C(O)C(OC)=C3)C=C1O.Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (S)-3’-Hydroxy-N-methylcoclaurine Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H21NO4.ClH/c1-19-6-5-12-9-18(23-2)17(22)10-13(12)14(19)7-11-3-4-15(20)16(21)8-11;/h3-4,8-10,14,20-22H,5-7H2,1-2H3;1H/t14-;/m0./s1
Formel vikt 351.12
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.