missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-3' '-Hydroxy Pravastatin Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3R,5R)-3,5-Dihydroxy-7-[(1S,2S,6S,8S,8aR)-6-hydroxy-8-[((2S,3S)3-hydroxy-2-methylbutanoyl)oxy]-2-methyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]heptanoic Acid Sodium Salt |
| CAS | 722504-45-2 |
| Molekylformel | C23 H35 O8 . Na |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | 1-Naphthaleneheptanoic acid, 1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,Δ,6-trihydroxy-8-[(2S,3S)-3-hydroxy-2-methyl-1-oxobutoxy]-2-methyl-, sodium salt (1:1), (βR,ΔR,1S,2S,6S,8S,8aR)-, 1-Naphthaleneheptanoic acid, 1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,Δ,6-trihydroxy-8-[(2S,3S)-3-hydroxy-2-methyl-1-oxobutoxy]-2-methyl-, monosodium salt, (βR,ΔR,1S,2S,6S,8S,8aR)- (9CI), (3R,5R)-3,5-dihydroxy-7-[(1S,2S,6S,8S,8aR)-6-hydroxy-8-[[(2S,3S)3-hydroxy-2-methylbutanoyl]oxy]-2-methyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]heptanoic acid (3''-(S)-hydroxypravastatin), Pravastatin Sodium Imp. E (EP) as Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C23H36O8.Na/c1-12-4-5-15-8-17(26)10-20(31-23(30)13(2)14(3)24)22(15)19(12)7-6-16(25)9-18(27)11-21(28)29;/h4-5,8,12-14,16-20,22,24-27H,6-7,9-11H2,1-3H3,(H,28,29);/q;+1/p-1/t12-,13-,14-,16+,17+,18+,19-,20-,22-;/m0./s1 |
| LEDER | [Na+].C[C@H](O)[C@H](C)C(=O)O[C@H]1C[C@H](O)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])[C@@H]12 |
| IUPAC-namn | sodium;(3R,5R)-7-[(1S,2S,6S,8S,8aR)-6-hydroxy-8-[(2S,3S)-3-hydroxy-2-methylbutanoyl]oxy-2-methyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 462.509 |
| Formel vikt | 462.223 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?