Läs mer
(S)-3’-Hydroxycoclaurine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-3'-Hydroxycoclaurine Hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19NO4.ClH/c1-22-17-8-11-4-5-18-13(12(11)9-16(17)21)6-10-2-3-14(19)15(20)7-10;/h2-3,7-9,13,18-21H,4-6H2,1H3;1H/t13-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 337.11 |