Läs mer
S-(3-Hydroxypropyl)-L-cysteine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-(3-Hydroxypropyl)cysteine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO3S/c7-5(6(9)10)4-11-3-1-2-8/h5,8H,1-4,7H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 179.0616 |
| Frakt skick | Room Temperature |