Läs mer
(S)-3-Hydroxypyrrolidin-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-3-Hydroxypyrrolidin-2-one |
| CAS | 34368-52-0 |
| Molekylformel | C4H7NO2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Amikacin Impurity 7 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO2/c6-3-1-2-5-4(3)7/h3,6H,1-2H2,(H,5,7)/t3-/m0/s1 |
| LEDER | O[C@H]1CCNC1=O |
| IUPAC-namn | (3S)-3-hydroxypyrrolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 101.1 |
| Formel vikt | 101.0477 |