Läs mer
(S)-(-)-3-Hydroxypyrrolidin, 97+%, ee 98+%
Produktkod. 11358856
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11358856 5 g 5g
11368856 250 mg 250mg
11348856 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11358856 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19498.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 100243-39-8 | C4H10NO | 88,13 g/mol
(S)-(-)-3-Hydroxipyrrolidin är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes, farmaceutiska jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-(-)-3-Hydroxipyrrolidin är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes, farmaceutiska jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Fullständigt blandbar i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel. Den är hygroskopisk och känslig för luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100243-39-8
Molekylformel C4H10NO
Molekylvikt (g/mol) 88.13
MDL-nummer MFCD00192426
InChI-nyckel JHHZLHWJQPUNKB-BYPYZUCNSA-O
Synonym s-pyrrolidin-3-ol, s-3-hydroxypyrrolidine, 3s-pyrrolidin-3-ol, s-3-pyrrolidinol, s---3-pyrrolidinol, 3-pyrrolidinol, 3s, 3s-3-pyrrolidinol, 3s-3-hydroxypyrrolidine, s-3-hydroxy-pyrrolidine, s---3-hydroxypyrrolidine
PubChem CID 2733874
LEDER O[C@H]1CC[NH2+]C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-3-Hydroxypyrrolidine
Smältpunkt 15 °C
Densitet 1.048
Kokpunkt 108 °C till 110 °C (8 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Anteckningar om analysprocent ee 99 %
Brytningsindex 1.49
Kvantitet 5 g
Beilstein 4652606
Känslighet Luftkänslig; Hygroskopisk
Löslighetsinformation Helt blandbar i vatten.
Optisk rotation −6,5° (c=3,5 i metanol)
IUPAC-namn (3S)-pyrrolidin-3-ol
Formel vikt 87.12
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.