Läs mer
(S)-3-hydroxypyrrolidin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30401318
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30401318 1 g
1 options
Produktkod. 30401318 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9502901G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-3-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride
CAS 122536-94-1
Molekylformel C4H9NO . (HCl)
Kvantitet 1 g
Synonym (3S)-3-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride, (3S)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride, (3S)-Pyrrolidin-3-ol Hydrochloride, (S)-3-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride, (S)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride, 3(S)-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C4H9NO.ClH/c6-4-1-2-5-3-4;/h4-6H,1-3H2;1H/t4-;/m0./s1
LEDER Cl.O[C@H]1CCNC1
IUPAC-namn (3S)-pyrrolidin-3-ol; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 123.58
Formel vikt 123.0451