Läs mer
(S)-3-Hydroxypyrrolidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3S)-3-Hydroxypyrrolidine |
| CAS | 100243-39-8 |
| Molekylformel | C4 H9 N O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-Pyrrolidinol, (3S)- (9CI, ACI), (3S)-3-Pyrrolidinol (ACI), 3-Pyrrolidinol, (S)- (ZCI), (+)-3-Pyrrolidinol, (3S)-3-Hydroxypyrrolidine, (3S)-Pyrrolidinol, (S)-(+)-3-Pyrrolidinol, (S)-3-Hydroxypyrrolidine, (S)-3-Pyrrolidinol, 3-(S)-Hydroxypyrrolidine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO/c6-4-1-2-5-3-4/h4-6H,1-3H2/t4-/m0/s1 |
| LEDER | O[C@H]1CCNC1 |
| IUPAC-namn | (3S)-pyrrolidin-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 87.12 |
| Formel vikt | 87.068 |