Läs mer
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran, 98%
Produktkod. 15482958
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15482958 5 g 5g
15472958 1 g 1g
15492958 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15482958 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56476.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 86087-23-2 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86087-23-2
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.106
MDL-nummer MFCD00064327
InChI-nyckel XDPCNPCKDGQBAN-BYPYZUCNSA-N
Synonym s-+-3-hydroxytetrahydrofuran, s-tetrahydrofuran-3-ol, s-3-hydroxytetrahydrofuran, 3s-oxolan-3-ol, s-+-tetrahydro-3-furanol, s-tetrahydro-3-furanol, s-+-tetrahyro-3-furanol, 3s-tetrahydrofuran-3-ol, s-tetrahydro-furan-3-ol, 3-furanol, tetrahydro-, 3s
PubChem CID 2733227
IUPAC-namn (3S)-oxolan-3-ol
LEDER C1COCC1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Densitet 1.103
Kvantitet 5 g
Brytningsindex 1.45
Beilstein 4652609
Kokpunkt 80°C (15 mmHg)
Formel vikt 88.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.