Läs mer
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran, TRC
Produktkod. 30397548
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30397548 5 g
1 options
Produktkod. 30397548 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9577555G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
CAS 86087-23-2
Molekylformel C4 H8 O2
Kvantitet 5 g
Synonym 3-Furanol, tetrahydro-, (3S)-, 3-Furanol, tetrahydro-, (S)-, (3S)-Tetrahydro-3-furanol, (+)-3-Hydroxytetrahydrofuran, (3S)-Oxolan-3-ol, (3S)-Oxolan-3-ol, (3S)-Tetrahydrofuran-3-ol, (S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran, (S)-(+)-Tetrahydrofuran-3-ol, (S)-3-Hydroxytetrahydrofuran, (S)-Tetrahydro-3-furanol, 3S-Hydroxytetrahydrofuran
InChI formel InChI=1S/C4H8O2/c5-4-1-2-6-3-4/h4-5H,1-3H2/t4-/m0/s1
LEDER O[C@H]1CCOC1
IUPAC-namn (3S)-oxolan-3-ol
Molekylvikt (g/mol) 88.11
Formel vikt 88.0524