Läs mer
(S)-(+)-3-Metyl-2-butanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11337426
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337426 100 mg 100mg
11327426 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337426 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09431.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1517-66-4 | C5H12O | 88.15 g/mol
Det är en farmaceutisk och organisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är en farmaceutisk
och organisk mellanprodukt.
Löslighet
Lösligt i alkohol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Säkerställ ventilation. Skydda mot elektrostatiska laddningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1517-66-4
Molekylformel C5H12O
Molekylvikt (g/mol) 88.15
MDL-nummer MFCD00064271
InChI-nyckel MXLMTQWGSQIYOW-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-+-3-methyl-2-butanol, 2s-3-methylbutan-2-ol, 2-butanol, 3-methyl-, 2s, +-3-methyl-2-butanol, 3-methyl-2-butanol #, s-3-methyl-2-butanol, s-3-methyl-butan-2-ol, unii-2nk7o363q6 component, unii-93ff0f303r component
PubChem CID 6999784
IUPAC-namn (2S)-3-metylbutan-2-ol
LEDER CC(C)C(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-3-Methyl-2-butanol
Densitet 0.81
Kokpunkt 112°C
Flampunkt 26°C (78°F)
Brytningsindex 1.409
Kvantitet 100 mg
UN-nummer UN1105
Beilstein 1718801
Löslighetsinformation Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Optisk rotation +5° (Neat)
Formel vikt 88.15
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.