missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-3-Methylheptanoic Acid-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-3-Methylheptanoic Acid-d3 |
| CAS | 1329647-33-7 |
| Molekylformel | C8H13D3O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (S)-(-)-3-Methylheptanoic Acid-d3, (S)-3-Methyl-heptanoic Acid-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O2/c1-3-4-5-7(2)6-8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)/t7-/m0/s1/i2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])[C@@H](CCCC)CC(=O)O |
| IUPAC-namn | (3S)-3-(trideuteriomethyl)heptanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.23 |
| Formel vikt | 147.1339 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?