Läs mer
(S)-3-Methylmorpholine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15595926 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15595926 1 g 1g
15505936 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15595926 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 456820010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1022094-03-6
Molekylformel C5H11NO·ClH
Molekylvikt (g/mol) 137.61
InChI-nyckel MSOCQCWIEBVSLF-JEDNCBNOSA-N
Synonym s-3-methylmorpholine hydrochloride, s-3-methylmorpholine hcl, 3s-3-methylmorpholine hydrochloride, s-3-methyl-morpholine hydrochloride, s-3-methyl morpholine hydrochloride, c5h11no.clh, s-3-methylmorpholinehydrochloride, s-3-methylmorpholin hydrochloride, 3s-3-methylmorpholine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 53486469
IUPAC-namn (3S)-3-methylmorpholine;hydrochloride
LEDER CC1COCCN1.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-3-Methylmorpholine hydrochloride
Smältpunkt 121.0°C to 124.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 137.61
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-3-Methylmorpholine hydrochloride, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.