Läs mer
Skytec™ S-3V förformad respirator i koppform
Produktkod. 30242962 Handla allt Skytec Produkter
Change view
Kvantitet:
5/Pk.
Produktkod. Kvantitet
30242962 5/Pk.
1 options
Produktkod. 30242962 Leverantör Skytec™ Leverantörsnummer MMSS/ALP/S3V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.76 SEK
    342.72 SEK / Paket med 5
    Save 213.04 SEK
    38% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Alpha S har designats speciellt för att säkerställa en utmärkt passform för det mindre ansiktet. Den unika inre ansiktsförseglingen hjälper till att bibehålla en tät och tät passform runt hakområdet, vilket allmänt anses av erfarna passformstestare vara den största svagheten på standarddesignade engångsandningsskydd.
  • Designad för att lösa ett branschomfattande problem - högpresterande andningsskydd för det mindre ansiktet
  • Unik full inre ansiktsförsegling
  • Förformad nosbrygga tar bort behovet av regelbunden justering
  • Fyrpunktsjustering av nackbandet
  • Överensstämmer med EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR
Specifikationer
Tilldelad skyddsfaktor (APF) 20
Certifikat och efterlevnad CE , EN 149:2000 + A1:2009 FFP3 NR
Färg Vitt
Designtyp Skrovformad
Disponibel För engångsbruk
Filtertyp FFP3
Material Polypropen
Produkttyp Platt-vikt partikelrespirator
Storlek One Size
Med utandningsventil Ja
Filtreringslagermaterial Smältblåst polypropen
Material Huvudband Textil elastik, vävd elastik
Modell Alfa S
Kvantitet 5/Pk.