Läs mer
(S)-4-(1-aminoetyl)fenol, 97 %
Produktkod. 15469878
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15469878 1 g 1g
15489878 250 mg 250mg
15479878 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15469878 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63269.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 221670-72-0 | C8H11NO | 137,18 g/mol
(S)-4-(1-aminoetyl)fenol används som en mellanprodukt i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-4-(1-aminoetyl)fenol används som en mellanprodukt i organisk syntes.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 221670-72-0
Molekylformel C8H11NO
Molekylvikt (g/mol) 137.18
MDL-nummer MFCD03844646
InChI-nyckel CDQPLIAKRDYOCB-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 41097924
IUPAC-namn 4-[(lS)-1-aminoetyl]fenol
LEDER CC(N)C1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-4-(1-Aminoethyl)phenol
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3259
Synonym 4-1s-1-aminoethyl phenol, s-4-1-aminoethyl phenol, phenol, 4-1s-1-aminoethyl, s-4-1-aminoethyl-phenol, s-4-1-amino-ethyl-phenol, s-4-1-amino-aethyl-phenol, phenol,4-1s-1-aminoethyl, s-4-hydroxy-alpha-methylbenzylamine, phenol, 4-1s-1-aminoethyl-9ci, s-4-hydroxy-? inverted exclamation marka-methylbenzylamine
Formel vikt 137.18
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.