Läs mer
(S)-4-(1-Isopropyl)-3-(1-oxobutyl)-2-oxazolidinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-4-(1-Isopropyl)-3-(1-oxobutyl)-2-oxazolidinone |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO3/c1-4-5-9(12)11-8(7(2)3)6-14-10(11)13/h7-8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1 |
| Formel vikt | 199.1208 |