Läs mer
(S)-4,11-Diethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31450759
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31450759 250 mg
31448656 25 g
31442501 1 g
31436891 5 g
31439329 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31450759 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD110573250mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-4,11-Diethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione
CAS 78287-27-1
Molekylformel C22H20N2O4
MDL-nummer MFCD06657922
Kvantitet 250 mg
LEDER CCC1=C2CN3C(=CC4=C(COC(=O)[C@]4(O)CC)C3=O)C2=NC2=CC=CC=C12
Molekylvikt (g/mol) 376.41
Procent renhet 98%